1,2-Dichlorhexafluorcyclopenten 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Perfluoro(1,2-dichlorocyclopent-1-ene)
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 427 EUR
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorhexafluorcyclopenten 97%
1,2-Dichlorhexafluorcyclopenten
Formel: C₅Cl₂F₆
Molecular Weight: 244,95 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Schmelzpunkt: –105,8 °C
Dichte: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019302
CAS-Nummer: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III