3,5-Dichlor-4-iodbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 43.5 EUR
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichlor-4-iodbenzotrifluorid 97%
3,5-Dichlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃I
Molecular Weight: 340.9 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C/20mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084997
CAS-Nummer: 175205-56-8