2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2479-25G
PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA
89.9
EUR
APOSPC2479-25G
APOSPC2479-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Siedepunkt: 107…115 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 50…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412187 CAS-Nummer: 1483-55-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |