2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2485-25G PC2485-5G
APOSPC2485-25GEA 876 EUR
APOSPC2485-25G APOSPC2485-5G
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₄H₆BrF₃O
Molecular Weight: 207 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038268
CAS-Nummer: 883498-92-8