5-Fluornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluornicotinsäure 97%
5-Fluornicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,10 g/mol
Schmelzpunkt: 193…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318537
CAS-Nummer: 402-66-4