1,3-Dichlortetrafluoraceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2510-25G
APOSPC2510-25GEA 251 EUR
APOSPC2510-25G
1,3-Dichlortetrafluoraceton 98%
1,3-Dichlortetrafluoraceton
Formel: ClF₂CC(O)CF₂Cl
Molecular Weight: 198,93 g/mol
Siedepunkt: 45 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000776
CAS-Nummer: 127-21-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II