(2-Chlor-5-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
PC2515-10G
PC2515-5G
PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA
139
EUR
APOSPC2515-10G
APOSPC2515-5G
APOSPC2515-1G
(2-Chlor-5-fluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Chlor-5-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Molecular Weight: 188,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01016155 CAS-Nummer: 177985-33-0 |