Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
PC2517-1G PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA 473 EUR
APOSPC2517-1G APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Molecular Weight: 441,41 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00797583
CAS-Nummer: 205526-30-3