(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC2519-25GEA 46.6 EUR
APOSPC2519-25G APOSPC2519-5G APOSPC2519-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Peptide coupling reagent.
Formel: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Molecular Weight: 442,28 g/mol
Schmelzpunkt: 136…140 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011948
CAS-Nummer: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II