(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
PC2522-25G PC2522-1G PC2522-5G
APOSPC2522-25GEA 724 EUR
APOSPC2522-25G APOSPC2522-1G APOSPC2522-5G
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluoroborat 98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluoroborat
Fuchs Reagent
Formel: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
Molecular Weight: 462,23 g/mol
Schmelzpunkt: 173…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051879
CAS-Nummer: 52186-89-7