4-Brom-1-fluor-2-iodbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Brom-1-fluor-2-iodbenzol 99%
4-Brom-1-fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300,9000 g/mol
Siedepunkt: 247 °C
Dichte: 2,281 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368751
CAS-Nummer: 116272-41-4