2-Chlor-5-fluorpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2546-100G
PC2546-25G
PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA
168
EUR
APOSPC2546-100G
APOSPC2546-25G
APOSPC2546-5G
2-Chlor-5-fluorpyridin 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Siedepunkt: 74 °C/38mmHg Schmelzpunkt: 19 °C Dichte: 1,297 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095332 CAS-Nummer: 31301-51-6 UN: 1993 ADR: 3,III |