1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 85%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 152 EUR
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 85%
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formel: ClF₂CCClFI
Siedepunkt: 100…101 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039402
CAS-Nummer: 354-61-0