4-Brom-2,3-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Brom-2,3-difluorphenol
4-Brom-2,3-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Molecular Weight: 208.99 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061907
CAS-Nummer: 144292-32-0