2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2554H-5G
PC2554H-10G
PC2554H-1G
APOSPC2554H-5GEA
0
EUR
APOSPC2554H-5G
APOSPC2554H-10G
APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel:
C₇H₅Cl₂F₃N₂ Schmelzpunkt: 57…61 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00085001 CAS-Nummer: 86398-94-9 |