2,3-Difluor-4-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 29 EUR
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluor-4-nitroanisol 98%
2,3-Difluor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 189,12 g/mol
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07995055
CAS-Nummer: 66684-59-1