3-Brom-5-fluorphenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-fluor-5-hydroxybenzol

PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 155 EUR
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Brom-5-fluorphenol 97%
3-Brom-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783710
CAS-Nummer: 433939-27-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR