2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 29 EUR
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Schmelzpunkt: 194…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173903
CAS-Nummer: 158063-67-3