1-Fluor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: alpha,alpha,beta,beta,4-Pentafluorophenetole
PC2561-1G PC2561-5G
APOSPC2561-1GEA 58 EUR
APOSPC2561-1G APOSPC2561-5G
1-Fluor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₅F₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 887268-36-2