(Diethylamino)schwefeltrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DAST
PC2563-100G
PC2563-25G
PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA
212
EUR
APOSPC2563-100G
APOSPC2563-25G
APOSPC2563-5G
(Diethylamino)schwefeltrifluorid 95%
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Bitte beachten Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Formel:
C₄H₁₀F₃NS Molecular Weight: 161,19 g/mol Siedepunkt: 30…32 °C/3mmHg Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 23 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000363 CAS-Nummer: 38078-09-0 EINECS: 253-771-2 UN: 2920 ADR: 8+3,I |