2',4'-Difluoracetanilid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-(2,4-Difluorphenyl)acetamid

PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 93.1 EUR
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoracetanilid 99%
2',4'-Difluoracetanilid
Formel: C₈H₇F₂NO
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032502
CAS-Nummer: 399-36-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR