2',4'-Difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2575-100G PC2575-25G
APOSPC2575-100GEA 56.7 EUR
APOSPC2575-100G APOSPC2575-25G
2',4'-Difluoracetophenon 98%
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C/25mmHg
Dichte: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151261
CAS-Nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6