2',6'-Difluoracetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,6-Difluorphenyl)ethan-1-on
PC2577-5G
PC2577-100G
PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA
21.9
EUR
APOSPC2577-5G
APOSPC2577-100G
APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoracetophenon 96%
2',6'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Molecular Weight: 156.13 g/mol Siedepunkt: 76…79 °C/15mmHg Dichte: 1.195 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000328 CAS-Nummer: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |