3',4'-Difluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,4-Difluorphenyl)ethan-1-on
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 49.3 EUR
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoracetophenon 97%
3',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009891
CAS-Nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7