3',5'-Difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2579-100G
PC2579-25G
PC2579-5G
APOSPC2579-100GEA
109
EUR
APOSPC2579-100G
APOSPC2579-25G
APOSPC2579-5G
3',5'-Difluoracetophenon 98%
3',5'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Siedepunkt: 94…95 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042489 CAS-Nummer: 123577-99-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...