2,4-Difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2590-500G
PC2590-100G
PC2590-1KG
APOSPC2590-500GEA
105
EUR
APOSPC2590-500G
APOSPC2590-100G
APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoranilin 98%
2,4-Difluoranilin
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formel:
C₆H₅F₂N Siedepunkt: 170 °C/753mmHg Schmelzpunkt: –7,5 °C Dichte: 1,268 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007648 CAS-Nummer: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III |