3-Chlor-2,6-difluorbenzylalkohol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanol
PC2599-25G
PC2599-5G
PC2599-1G
APOSPC2599-25GEA
279
EUR
APOSPC2599-25G
APOSPC2599-5G
APOSPC2599-1G
3-Chlor-2,6-difluorbenzylalkohol 96%
3-Chlor-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631325 CAS-Nummer: 252004-35-6 |