2,4-Difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 75.4 EUR
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorphenol 98%
2,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 52…53 °C/19mmHg
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009715
CAS-Nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1993
ADR: 3,III