1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 52.2 EUR
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)benzol
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
Molecular Weight: 319,90 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C/20mmHg
Dichte: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075280
CAS-Nummer: 207226-31-1