3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2609-10G PC2609-5G PC2609-1G
APOSPC2609-10GEA 306 EUR
APOSPC2609-10G APOSPC2609-5G APOSPC2609-1G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃NO
Molecular Weight: 266,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458074
CAS-Nummer: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III