2,6-Difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 36.4 EUR
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoranilin 98%
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 70…71 °C/40mmHg
Dichte: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III