3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC2611-10G PC2611-5G
APOSPC2611-10GEA 440 EUR
APOSPC2611-10G APOSPC2611-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzamid
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Molecular Weight: 284,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458075
CAS-Nummer: 914636-32-1