3,5-Difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 71.2 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoranilin 98%
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 80 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007763
CAS-Nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III