2,4-Difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
PC2614E-25G
PC2614E-5G
PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA
40.6
EUR
APOSPC2614E-25G
APOSPC2614E-5G
APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoranisol 98%
2,4-Difluoranisol
Formel:
C₇H₆F₂O Molecular Weight: 144,12 g/mol Siedepunkt: 53 °C/18mmHg Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010731 CAS-Nummer: 452-10-8 UN: 1993 ADR: 3,III |