2,5-Difluorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2615C-100G PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA 144 EUR
APOSPC2615C-100G APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorbenzaldehyd 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 67…69 °C/17mmHg
Dichte: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010327
CAS-Nummer: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR