2,6-Difluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 125 EUR
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorbenzaldehyd 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142,1 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010293
CAS-Nummer: 437-81-0