2,5-Difluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorbenzoesäureamid
PC2617-1G PC2617-5G PC2617-10G PC2617-25G
APOSPC2617-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2617-1G APOSPC2617-5G APOSPC2617-10G APOSPC2617-25G
2,5-Difluorbenzamid 97%
2,5-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015548
CAS-Nummer: 85118-03-2