3,5-Difluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2619D-100G PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA 0 EUR
APOSPC2619D-100G APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorbenzamid 97%
3,5-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061138
CAS-Nummer: 132980-99-5