1,3-Difluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorbenzol 99%
1,3-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 82 °C
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000327
CAS-Nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II