4'-Methoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2631-1G PC2631-25G PC2631-5G
APOSPC2631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2631-1G APOSPC2631-25G APOSPC2631-5G
4'-Methoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98+%
4'-Methoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,18 g/mol
Schmelzpunkt: 56…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091010
CAS-Nummer: 149105-10-2