2-(Trifluormethyl)-p-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluormethyl)-p-anisidin 98%
2-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972660
CAS-Nummer: 53903-49-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III