2,4,6-Trifluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine
PC2639-5G PC2639-1G PC2639-25G
APOSPC2639-5GEA 43.5 EUR
APOSPC2639-5G APOSPC2639-1G APOSPC2639-25G
2,4,6-Trifluorbenzylamin 98%
2,4,6-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 165 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236317
CAS-Nummer: 214759-21-4
UN: 2735
ADR: 8,III