1,4-Difluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 195 EUR
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorbenzol 99%
1,4-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114.09 g/mol
Siedepunkt: 88…89 °C
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.149 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000344
CAS-Nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03172

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR