3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Difluorbenzolsulfochlorid, 3,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 87 EUR
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Siedepunkt: 105 °C/15mmHg
Dichte: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153120
CAS-Nummer: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8,II