2,3-Difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 19 EUR
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorbenzoesäure 98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010267
CAS-Nummer: 4519-39-5