2,5-Difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2656-100G
PC2656-25G
PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA
55.1
EUR
APOSPC2656-100G
APOSPC2656-25G
APOSPC2656-500G
2,5-Difluorbenzoesäure 98%
2,5-Difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Schmelzpunkt: 131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002410 CAS-Nummer: 2991-28-8 EINECS: 221-060-6 |