1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2658-1G PC2658-5G
APOSPC2658-1GEA 120 EUR
APOSPC2658-1G APOSPC2658-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formel: C₇H₄F₃N₃O₂S
Molecular Weight: 251,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00963686
CAS-Nummer: 117632-84-5
UN: 1759
ADR: 8,II