2,6-Difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2660-100G
PC2660-2.5KG
PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA
21.9
EUR
APOSPC2660-100G
APOSPC2660-2.5KG
APOSPC2660-500G
2,6-Difluorbenzoesäure 98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molecular Weight: 158.1 g/mol Siedepunkt: 72…77 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 156…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002411 CAS-Nummer: 385-00-2 EINECS: 206-856-3 |