2,4-Difluorbenzhydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluorbenzoesäurehydrazid, 2,4-Difluorbenzol-1-carbohydrazid, 2,4-Difluorbenzohydrazid
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorbenzhydrazid 98%
2,4-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Schmelzpunkt: 141…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173685
CAS-Nummer: 118737-62-5