4-Brom-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
PC2665-100G
APOSPC2665-100GEA 126 EUR
APOSPC2665-100G
4-Brom-2-fluorbenzonitril 98%
4-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200,01 g/mol
Siedepunkt: 238…239 °C
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143264
CAS-Nummer: 105942-08-3
ADR: 6.1,III